Tisk…
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929172-1G OR929172-250MG
APOSOR929172-1GEA 20470 CZK
APOSOR929172-1G APOSOR929172-250MG
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971238
CAS číslo: 1015846-40-8