Tisk…
2-Ethynylthiophene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 622 CZK
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
MW: 108,1610 g/mol
Bod varu: 78…80 °C/88mmHg
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425129
CAS číslo: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III