Tisk…
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929089-1G OR929089-5G
APOSOR929089-1GEA 6420 CZK
APOSOR929089-1G APOSOR929089-5G
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09455258
CAS číslo: 854778-47-5