Tisk…
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929084-100G OR929084-25G
APOSOR929084-100GEA 9560 CZK
APOSOR929084-100G APOSOR929084-25G
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Methyl D-3-phenyllactate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842268
CAS číslo: 27000-00-6