Tisk…
2-Oxoindoline-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929067-1G OR929067-250MG
APOSOR929067-1GEA 4270 CZK
APOSOR929067-1G APOSOR929067-250MG
2-Oxoindoline-4-carboxylic acid 95%
2-Oxoindoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000702
CAS číslo: 90322-37-5