Tisk…
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928994-1G OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA 2820 CZK
APOSOR928994-1G APOSOR928994-250MG
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214401
CAS číslo: 164464-60-2