Tisk…
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928943-1G OR928943-250MG
APOSOR928943-1GEA 13030 CZK
APOSOR928943-1G APOSOR928943-250MG
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202840
CAS číslo: 159783-46-7