Tisk…
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928932-1G OR928932-5G
APOSOR928932-1GEA 1870 CZK
APOSOR928932-1G APOSOR928932-5G
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
4-Mercaptophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797617
CAS číslo: 39161-84-7