Tisk…
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 8900 CZK
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.9666 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398708
CAS číslo: 90721-58-7