2-(2-Chloroethoxy)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928909-500G
APOSOR928909-500GEA
1950
CZK
APOSOR928909-500G
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 97%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Vzorec:
C₄H₉ClO₂ MW: 124,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002870 CAS číslo: 628-89-7 |