Tisk…
7-Methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928851-1G OR928851-5G
APOSOR928851-1GEA 0 CZK
APOSOR928851-1G APOSOR928851-5G
7-Methyl-1H-indazole 98%
7-Methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663434
CAS číslo: 3176-66-7