Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928805-1G
OR928805-25G
OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA
2650
CZK
APOSOR928805-1G
APOSOR928805-25G
APOSOR928805-5G
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216929 CAS číslo: 7149-18-0 |