Tisk…
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928801-1G OR928801-250MG
APOSOR928801-1GEA 14290 CZK
APOSOR928801-1G APOSOR928801-250MG
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971123
CAS číslo: 113336-22-4