Tisk…
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928736-25G OR928736-5G
APOSOR928736-25GEA 3380 CZK
APOSOR928736-25G APOSOR928736-5G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321313
CAS číslo: 26518-71-8