Tisk…
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 6020 CZK
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
trans-2-Phenylcyclohexanol
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MDL Number: MFCD00003865
CAS číslo: 2362-61-0