Tisk…
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928715-1G OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA 15310 CZK
APOSOR928715-1G APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739007
CAS číslo: 58037-05-1