Tisk…
Ethyl-4-ethoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928615-100G OR928615-25G
APOSOR928615-100GEA 2860 CZK
APOSOR928615-100G APOSOR928615-25G
Ethyl-4-ethoxybenzoate 98%
Ethyl-4-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009116
CAS číslo: 23676-09-7