Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928607-10G
OR928607-1G
OR928607-5G
APOSOR928607-10GEA
15840
CZK
APOSOR928607-10G
APOSOR928607-1G
APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Vzorec:
C₅H₁₀OS MW: 118,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02942489 CAS číslo: 29683-23-6 |