Fmoc-val-OSu 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G
OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA
992
CZK
APOSOR928600-25G
APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Vzorec:
C₂₄H₂₄N₂O₆ MW: 436.464 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00153370 CAS číslo: 130878-68-1 |