Tisk…
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928526-1G OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA 4900 CZK
APOSOR928526-1G APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09455244
CAS číslo: 944893-74-7