5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Ethyl-2-hydroxyacetophenone
OR928508-1G
OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA
1210
CZK
APOSOR928508-1G
APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053308 CAS číslo: 24539-92-2 |