Tisk…
1-Pyridazin-3-ylethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928493-1G OR928493-5G
APOSOR928493-1GEA 11680 CZK
APOSOR928493-1G APOSOR928493-5G
1-Pyridazin-3-ylethanone
1-Pyridazin-3-ylethanone
Vzorec: C₆H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189577
CAS číslo: 1122-63-0