Tisk…
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Piperidin-1-ylmethyl-aniline
OR928481-1G OR928481-5G
APOSOR928481-1GEA 3540 CZK
APOSOR928481-1G APOSOR928481-5G
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114503
CAS číslo: 19577-83-4