Tisk…
2-Methyl-3-hexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 10750 CZK
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Methyl-3-hexanone 95%
2-Methyl-3-hexanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009399
CAS číslo: 7379-12-6