Tisk…
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
OR928449-5G
APOSOR928449-5GEA 2820 CZK
APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Bod tání: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03306027
CAS číslo: 96706-46-6