Tisk…
1,8-Naphthyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928440-1G OR928440-250MG
APOSOR928440-1GEA 3020 CZK
APOSOR928440-1G APOSOR928440-250MG
1,8-Naphthyridin-2-amine 98%
1,8-Naphthyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01250851
CAS číslo: 15992-83-3