Tisk…
Ethyl 3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928436-100G OR928436-25G
APOSOR928436-100GEA 4270 CZK
APOSOR928436-100G APOSOR928436-25G
Ethyl 3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03060877
CAS číslo: 870-85-9