Tisk…
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
OR928420-100G
APOSOR928420-100GEA 3710 CZK
APOSOR928420-100G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034056
CAS číslo: 20191-74-6