Tisk…
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928418-1G OR928418-250MG OR928418-5G
APOSOR928418-1GEA 3740 CZK
APOSOR928418-1G APOSOR928418-250MG APOSOR928418-5G
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738854
CAS číslo: 98997-01-4