Tisk…
Triethylamin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 751 CZK
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Triethylamin 99%
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19
Bod varu: 89…90 °C
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0.726 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009051
CAS číslo: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8 II
Merck Index: 13,09740