Tisk…
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928350-1G OR928350-5G
APOSOR928350-1GEA 0 CZK
APOSOR928350-1G APOSOR928350-5G
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
2-Chloro-5-methylthiazole
Vzorec: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265390
CAS číslo: 33342-65-3