Tisk…
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-25GEA 3380 CZK
APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019883
CAS číslo: 14618-78-1