Tisk…
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 3910 CZK
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C8H7NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999137
CAS číslo: 95658-81-4