Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928290-1G OR928290-250MG
APOSOR928290-1GEA 5130 CZK
APOSOR928290-1G APOSOR928290-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263955
CAS číslo: 297172-19-1