Tisk…
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 4470 CZK
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020186
CAS číslo: 5355-17-9