Tisk…
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 3770 CZK
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08668178
CAS číslo: 85692-37-1