Tisk…
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4-dimethoxyoxane
OR928242-1G OR928242-5G
APOSOR928242-1GEA 6220 CZK
APOSOR928242-1G APOSOR928242-5G
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040530
CAS číslo: 28218-71-5