1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(Cyclopent-1-en-1-yloxy)trimethylsilane, (1-Cyclopentenyloxy)trimethylsilane
OR928213-5G
APOSOR928213-5GEA
2820
CZK
APOSOR928213-5G
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
Vzorec:
C₈H₁₆OSi MW: 156,30 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001395 CAS číslo: 19980-43-9 |