Tisk…
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9282-100G
APOSOR9282-100GEA 2200 CZK
APOSOR9282-100G
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Bod varu: 121…123 °C/16mmHg
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001034
CAS číslo: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0