Tisk…
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 2440 CZK
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01216782
CAS číslo: 6083-47-2