Tisk…
2,7-Dimethylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 3190 CZK
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylquinoline 95%
2,7-Dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006763
CAS číslo: 93-37-8