Tisk…
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928147-1G OR928147-5G
APOSOR928147-1GEA 4770 CZK
APOSOR928147-1G APOSOR928147-5G
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03180283
CAS číslo: 917746-81-7