trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928143-10G
OR928143-1G
OR928143-5G
APOSOR928143-10GEA
19250
CZK
APOSOR928143-10G
APOSOR928143-1G
APOSOR928143-5G
trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate 96%
trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate
Vzorec:
C₉H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12965033 CAS číslo: 54274-80-5 |