2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928056-1G
OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA
4770
CZK
APOSOR928056-1G
APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02630467 CAS číslo: 299442-23-2 |