Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928039-1G OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA 3770 CZK
APOSOR928039-1G APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20705804
CAS číslo: 5757-85-7