1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928029-1G
OR928029-250MG
APOSOR928029-1GEA
11380
CZK
APOSOR928029-1G
APOSOR928029-250MG
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₇H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827481 CAS číslo: 78758-36-8 |