Tisk…
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
OR9280-100G OR9280-25G OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA 2570 CZK
APOSOR9280-100G APOSOR9280-25G APOSOR9280-500G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 165…167 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006581
CAS číslo: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III