Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 22850 CZK
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Vzorec: C₉H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000003
CAS číslo: 14542-93-9