2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927933-1G
OR927933-250MG
APOSOR927933-1GEA
26450
CZK
APOSOR927933-1G
APOSOR927933-250MG
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739221 CAS číslo: 60637-33-4 |