Tisk…
N,N-Dimethyl-1-naftylamin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 13360 CZK
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-Dimethyl-1-naftylamin 95%
N,N-Dimethyl-1-naftylamin
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003919
CAS číslo: 86-56-6